Learn More
PYCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PYCR1
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16881685
Unterlagen ansehen
Proteintech
22150-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16871685
Unterlagen ansehen
Proteintech
22150-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an enzyme that catalyzes the NAD(P)H-dependent conversion of pyrroline-5-carboxylate to proline. This enzyme may also play a physiologic role in the generation of NADP(+) in some cell types. The protein forms a homopolymer and localizes to the mitochondrion. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
PYCR1
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P32322, Q922W5
209027, 287877, 5831
PYCR1 Fusion Protein Ag17745
Primary
-20°C
PYCR1
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P5C, P5C reductase 1, P5CR, P5CR 1, PIG45, PP222, PYCR, PYCR1
Pycr1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PYCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech