Learn More
Karl Hecht™ Pyknometer gemäß Gay-Lussac
Artikelnummer. 10758102
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 cm³
50 cm³
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10758102
Marke: Karl Hecht™ 42571008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Messung der Flüssigkeitsdichte im Labor.
  • Mit eingefahrenem Stopfen
  • Präzise eingestellt
  • In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Typ Pyknometer nach Gay-Lussac
Kapazität (metrisch) 5 cm³
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Flüssigkeitsdichte
Beschreibung Mit eingefahrenem Stopfen