Learn More
Ansell Edmont™ PX140-Serie Nylon Leichte Industriehandschuhe
Artikelnummer. 12950005
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12950005 8 -
12940005 7 12 Paare
12970005 10 12 Paare
12930005 6 12 Paare
12960005 9 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12950005 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. C381080
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Industrielle Handschuhe
  • Leichter und dehnbarer Einsatz für eine optimale Passform und ein optimales Tragegefühl
  • Gute Abriebfestigkeit durch die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche
  • Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
  • Tragekomfort und Geschicklichkeit
  • Der belüftete Rücken sorgt dafür, dass die Hand natürlich atmen kann
Anwendungen:
  • Fahrgestellmontage, Karosseriebau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Nicht antistatisch, nicht silikonfrei
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
Coating Material Polyurethan
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Latex Free Nein
Material Polyurethan, Nylon
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mehrzweck-Industriehandschuhe
Größe 8
Sterilität Nicht steril
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Serie Gehäuse PX140
Länge (angloamerikanisch) 8.6 bis 10.2 Zoll
Länge (metrisch) 220 bis 260 mm