Learn More
Masterflex™ Y-Verbindung, PVDF
Diese einfachen, kostengünstigen Anschlüsse lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Cole-Parmer™ Y-Verbindungsstücke aus PVDF mit Stecknippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge ausgelegt.
Marke: Masterflex™ 30703-90
Beschreibung
- Temperaturbereich: –62 bis 129 °C
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sterilisieren mit Ethylenoxid oder Autoklavieren