missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ T-Verbinder aus PVDF
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -62 °C |
Form | T |
Max. Operating Temperature (Metric) | 129 °C |
Produkttyp | T-Verbindungsstück |
Spezifikation
PVDF | |
T | |
T-Verbindungsstück |
-62 °C | |
129 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Masterflex™ T-Verbinder aus PVDF