Learn More
Merck Medical Millex™-SP Spritzenfiltereinheit, 0,22 μm
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten, die für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt wurden
Marke: Merck SLGVS25XS
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die sterilen Millex™ Spritzenfilter sind in Durchmessern von 4, 13, 25, 33 und 50 mm mit einer Vielzahl von Membranen erhältlich und eignen sich ideal zum Sterilisieren organischer Lösungsmittel, wässriger Lösungen oder von Luft/Gas. Viele Methoden zur Probenvorbereitung spezifizieren Millex™ Filter aufgrund ihrer unübertroffenen Qualität und Konsistenz. Millex™ Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Rückhaltevolumen und schnellere Durchflussraten aus, sondern halten auch höheren Betriebsdrücken stand und sind chemisch mit einer Reihe von Proben und Lösungsmitteln kompatibel, um das Auslaugen extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Millex™ Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung mit den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Sterile Geräte werden mit einem Qualitätszertifikat geliefert, wobei ausgewählte Geräte für medizinische Anwendungen gekennzeichnet sind.Merkmale und Vorteile:• Maßgeschneidert für eine Vielzahl von Anwendungen auf der Grundlage von Membrantyp, Gehäuse und Validierungseinstufung • In einigen Ländern als Medizinprodukt eingestufte Geräte, einschließlich belüfteter Geräte für die direkte Patientenversorgung • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit sowie zum Schutz von Vakuumleitungen • Membranen mit geringem extrahierbaren Anteil und geringer Absorption für minimale Probenverluste • Schnellere Flussraten und höhere Betriebsdrücke für hohe Leistungsanforderungen Anwendungen: Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration von hochwertigen Protein- oder Kleinmolekülkomponenten, ausgewählte Anwendungen für medizinische Geräte (je nach Land/Region teilweise auch für die direkte Patientenversorgung)Spezifikation
Spritzenfilter | |
0,22 μm | |
GV | |
Anwendungen mit hochhydrophoben Membranen | |
50Pack | |
Spritzenfilter | |
100 mL | |
25 mm |
PVDF | |
Steril | |
3,9 cm2 | |
1,7 bar | |
45 °C | |
<0,1 mL | |
25 ml | |
25 mm |