Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drei-Wege-Hähne aus PVDF (Polyvinylidenfluorid)
Product Code. 15321681
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Stopfenöffnung:
4 mm
6 mm
8 mm
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Stopfenöffnung missing translation for 'unitSize'
15321681 8 mm 1 Stück
15351671 4 mm 1 Stück
15311681 6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15321681 missing translation for 'mfr' Bel-Art™ SP Scienceware™ missing translation for 'supplierNo' F308880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 CHF
    149.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.65 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Dreiwegekonfiguration dieser Absperrhähne ermöglicht den Anschluss von zwei oder allen drei Anschlüssen
  • Schlauchanschlüsse sind für Gummi- oder Kunststoffschläuche geeignet
  • Hergestellt aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), einem Fluorkunststoff, der gegen die meisten Chemikalien beständig ist
  • Hält Temperaturen bis zu 204 °C stand
  • Maximaler Drucknennwert 34.3 kPa (5 psi)
  • Dampfautoklavierbar
Specifications
Stopfenöffnung 8 mm
Beschreibung 3-Wege-Sperrhahn
Material PVDF
Autoklavierbar Autoklavierbar
Druck 34.3 kPa
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 10 mm
Temperatur (metrisch) max. 204 °C
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 1er-Karton
Plug Material Gummi- oder Kunststoffschläuche