Learn More
Masterflex™ Adapter aus PVDF mit NPT-Außengewinde und Stecktülle für Schläuche
Zum Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
Marke:  Masterflex™ 30704-17
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11806703
  • 60.69 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab
29-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge
  • Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
  • Chemisch beständig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Ja
1 7/8 Zoll
1/4 Zoll
1/4 Zoll
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M)
PVDF
NPT-Adapter mit Außengewinde und Stecktülle für Schläuche
1/4 Zoll
1/2 Zoll
1/2 Zoll