Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 8 Anschlüsse
Artikelnummer. 11725288
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll x 3/8 Zoll
1/4 Zoll x 1/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11725288
Marke: Cole-Parmer™ 3152349
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Aus langlebigem PVDF.
  • Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Material PVDF
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 6.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 15.88 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -65 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -54 °C
Schlauchgröße 1/4 Zoll x 1/8 Zoll
Einlass 1/4 Zoll NPT(F)
Auslassanschluss 1/8 in. FNPT
Breite (metrisch) 2.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 Zoll
Höhe (metrisch) 2.54 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Maximaler Druck 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Verteiler