Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 2 Anschlüsse
Artikelnummer. 11745278
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll x 3/8 Zoll
1/4 Zoll x 1/8 Zoll
3/8 Zoll x 1/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 11745278
Brand: Cole-Parmer™ 3152333
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
  • Aus langlebigem PVDF.
  • Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Specifications
Material PVDF
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 2 3/8 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 6.03 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -65 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -54 °C
Schlauchgröße 3/8 Zoll x 1/4 Zoll
Einlass 3/8 in. FNPT
Auslassanschluss 1/4 in. FNPT
Breite (metrisch) 3.18 cm
Breite (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Höhe (metrisch) 3.18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Maximaler Druck 110 psi
Max. Operating Temperature (English) 230 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 110 °C
Produkttyp Verteiler