Learn More
Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11 bis 13 mm
13 bis 15 mm
3 bis 5 mm
5 bis 7 mm
7 bis 9 mm
9 bis 11 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- PVDF, temperaturbeständig bis max. +160 °C, sehr chemikalienbeständig
- Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
| Durchmesser (metrisch) | 5 bis 7 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PVDF |
| Zur Verwendung mit | Schläuche mit einem Durchmesser von 5 bis 7 mm |
| Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
| Resistenzeigenschaften | Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig |
| Farbe | Durchsichtig |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 160 °C |
| Produkttyp | 4-Wege-Verbindungsstück |