Learn More
Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder
GREENER_CHOICE
Das zylindrische 4-Wege-Schlauchverbindungsstück dient zum Anschließen von Schläuchen. Nützlich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen im Labor.
Marke:  Buerkle™ 8717-0012
24.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15326307
  • 30.10 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Beschreibung
  • PVDF, temperaturbeständig bis max. +160 °C, sehr chemikalienbeständig
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar
Schläuche mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm
Chemische Beständigkeit, Bis zu 160 °C temperaturbeständig, UV-beständig
160 °C
11 bis 13 mm
PVDF
10/Packung; 20/Scale
Durchsichtig
4-Wege-Verbindungsstück
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Polypropylene Cylindrical 4 Way Hose Connectors
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ PVDF Vierwege-Steckverbinder > Für Durchmesser:11 bis 13mm; PVDF