Learn More
Merck Durapore Hydrophiler Medienmembranfilter aus PVDF
Marke: Merck HVLP08050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
4 l/min/cm2/psi | |
Weiß | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
4 l pro min x cm2(Luft) >2,6 ml pro min x cm2(Wasser) |
|
Hydrophil | |
50 Packung | |
85 °C | |
Siebfilter |
≥1,55 bar | |
80 mm Durchm. | |
PVDF | |
HVLP | |
Filtration mit geringer Proteinbindung | |
70% | |
Glatt | |
125 μm | |
80 mm |