Learn More
Gilson™ Anschlüsse aus PVDF
79.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Steckverbinder |
---|---|
Material | PVDF |
Verpackungsmenge | 10 Set |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12346112
|
Gilson™
F1179931 |
1 bis 2 mm Schlauchdurchmesser auf 2 bis 3 mm |
79.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10729714
|
Gilson™
F1179951 |
2 bis 3 mm Schlauchdurchmesser auf 2 bis 3 mm |
79.05 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Diese Produkte sind Ersatzteile für Gilson HPLC-Systeme
Spezifikation
Steckverbinder | |
PVDF | |
10 Set |