Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF-Clip-Montage-Durchflussmesser
Artikelnummer. 30284852
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
7 mm HB-Clipbefestigung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
30284852 7 mm HB-Clipbefestigung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30284852 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. 0045PNP01CA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für den schnellen und einfachen Austausch medienberührender Teile und liefert präzise IR-basierte Durchflussmessungen mit verschiedenen Schlauchgrößen
  • Die Infrarot-(IR)-Reflexion des Turbinenrotors gewährleistet genaue und wiederholbare Durchflussmessungen.
  • USP PVDF-Material der Klasse VI unterstützt die Gammasterilisation bis zu 50 kGy.
  • Jeder Sensor ist vorkalibriert für < 1% Messgenauigkeit
  • Hochauflösender Rechteckwellenausgang für präzise Signalverarbeitung
  • Die schwimmende Ausführung lässt sich problemlos an verschiedene Schlauchgrößen anpassen.
  • Die Röhrchen sind bis 150 °C (302 °F) °sterilisationsbeständig.
  • Minimiert Ausfallzeiten und reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflussmesser
Typ Durchflusssensor (Clip-Montage)
Enthält 7 mm HB-Clipbefestigung
Luftstromrate 0,03 bis 2 l/min.