Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF Clamp Flow Meter
Descrizione
- Infrared (IR) turbine rotor reflection results in accurate and repeatable flow measurements
- USP Class VI PVDF material can be gamma sterilized up to 50kGy
- Each sensor is pre-calibrated to reach <1% accuracy
- High resolution square wave output
- Performs an easy and fast exchange of the wetted parts
- Small housing with screw gap to mount onto your device or system
- Tubes can be sterilized up to 150°C (302°F)
- Reduces down-time and prevents cross-contamination
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flowmeter |
| Tipo | Flow Sensor (Clamp-mount) |
| Include | 4.5 PVDF, 1/8 NPT Clamp |
| Velocità di flusso dell'aria | 0.03 to 2 L/min. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?