Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF-Klemm-Durchflussmesser
Beschreibung
- Die Infrarot-(IR)-Reflexion des Turbinenrotors führt zu genauen und wiederholbaren Durchflussmessungen.
- USP PVDF-Material der Klasse VI kann bis zu 50 kGy gammasterilisiert werden.
- Jeder Sensor ist vorkalibriert, um Folgendes zu erreichen: < 1% Genauigkeit
- Hochauflösender Rechteckwellenausgang
- Ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der medienberührten Teile
- Kleines Gehäuse mit Schrauböffnung zur Montage an Ihrem Gerät oder System
- Die Röhrchen können bis zu 150 °C (302 °F) sterilisiert °werden.
- Reduziert Ausfallzeiten und verhindert Kreuzkontaminationen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflussmesser |
| Typ | Durchflusssensor (Klemmmontage) |
| Enthält | 4,5 PVDF, 1/8 NPT-Klemme |
| Luftstromrate | 0,03 bis 2 l/min. |