Få mere at vide
Saint-Gobain Performance Plastics PVDF-Klemm-Durchflussmesser
Artikelnummer. 30284824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Enthält:
7 mm HB-Klemme
Pakningsstørrelse:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Pakningsstørrelse
30284824 7 mm HB-Klemme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30284824 Leverandør Saint-Gobain Performance Plastics Leverandørnr. 0045PHP01LA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ermöglicht schnellen Austausch medienberührter Teile und präzise IR-basierte Durchflussmessungen mit Unterstützung für Gammasterilisation.
  • Die Infrarot-(IR)-Reflexion des Turbinenrotors führt zu genauen und wiederholbaren Durchflussmessungen.
  • USP PVDF-Material der Klasse VI kann bis zu 50 kGy gammasterilisiert werden.
  • Jeder Sensor ist vorkalibriert, um Folgendes zu erreichen: < 1% Genauigkeit
  • Hochauflösender Rechteckwellenausgang
  • Ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der medienberührten Teile
  • Kleines Gehäuse mit Schrauböffnung zur Montage an Ihrem Gerät oder System
  • Die Röhrchen können bis zu 150 °C (302 °F) sterilisiert °werden.
  • Reduziert Ausfallzeiten und verhindert Kreuzkontaminationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflussmesser
Typ Durchflusssensor (Klemmmontage)
Enthält 7 mm HB-Klemme
Luftstromrate 0,03 bis 2 l/min.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.