Learn More
Masterflex™ Winkeladapter aus PVDF mit NPT-Außengewinde und Stecktülle für Schläuche
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
Marke: Masterflex™ 30704-39
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Durchscheinend | |
Ja | |
1 9/16 Zoll | |
3/8 Zoll | |
3/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
1 19/32 Zoll |
3/8 NPT(M) x 3/8 Zoll Innendurchmesser | |
PVDF | |
Winkeladapter mit NPT-Außengewinde und Stecktülle für Schläuche | |
3/8 Zoll | |
3/8 Zoll | |
3/8 Zoll |