Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Artikelnummer. 15366985
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
Packungsgröße:
406 Stück
Artikelnummer. 15366985
Marke: Kautex™ 2000070699
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The PVC Wide Neck Square Container can be filled and cleaned with ease due to the roomy neck configuration, and the brown color makes it ideal for light sensitive media.
  • Member of Series 310 container family.
  • Leakproof.
  • Closure available separately.
  • Suitable for food.
  • Ideal for light sensitive media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Farbe Translucent Brown
Material PVC
Länge (metrisch) 59.5 mm
Menge 406 per case
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 59.5 mm
Zertifizierung/Konformität Reference Declaration of Compliance
Closure Included No
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Square
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 87 mm
Produkttyp Container
Zur Verwendung mit (Geräte) Nothing specific
Breite (angloamerikanisch) 2.34 in.
Länge (angloamerikanisch) 2.34 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3.43 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar