Learn More
Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen. Kautex™ Quadratische Weithalsbehälter aus braunem PVC eignen sich optimal für lichtempfindliche Medien.
Marke: Kautex™ 2000071081
Additional Details : Gewicht : 6.60000kg
Beschreibung
- Teil der Behälterserie 310
Spezifikation
300 ml | |
41 mm | |
PVC | |
300 Karton | |
Quadratisch | |
Behälter, Weithals |
Braun | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
300 | |
Nein | |
94 mm | |
Verschluss, Schaumstoffeinsatz |