Learn More
Buerkle™ Abtropfgestell zur Wandbefestigung
Entwickelt mit einzeln platzierten stabilen Stäben aus Polypropylen. Buerkle™ Wallmount Draining Racks können für größere oder kleinere Geräte konfiguriert werden.
Marke:  Buerkle™ 9640-1050
237.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10701172
  • 262.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Achtung!Achten Sie auf die „Liste der chemischen Beständigkeit“!
Beschreibung
Beschreibung
Ein Abtropfgestell zur Wandmontage, inklusive Wandmontageset (Schrauben, Dübel). Optional ist ein abnehmbarer Abflusskanal mit Anschluss für ein Abflussrohr lieferbar, der direkt in einen Laborwaschtisch abfließen kann.
  • Abtropfgestelle aus PVC, Stangen aus Polypropylen
  • Einschließlich Schraubenschlüssel für Stangen
  • Drei verschiedene Stangenlängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
  • Bruchsicher
  • Stangen rasten für sicheren Halt ein
Spezifikation
Spezifikation
Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, Kasten für die Stäbe, 10 x 60 mm-Stäbe, 39 x 100 mm-Stäbe, 4 x 150 mm-Stäbe
PVC, Polypropylen
Hygienisches Trocknen von Geräten
19.6 in.
19.68 in.
Ohne Abtropfkanal
53
500 mm
500 mm