Learn More
Brady™ BLANCO BI 203X203-B455
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | BI-Blank-203x203-B-455 |
| Material | PVC |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zahlreiche Anwendungen:Sicherheitszeichen, Sicherheitstexte, spezielle Platten, bi- und V-förmige Zeichen |
| Höhe (metrisch) | 203 mm |
| Dicke | 1,591 mm |
| Breite (metrisch) | 203 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 °C bis 70 °C |
| Form | Quadratisch |
| Angezeigter Text | Leeres Panel |
| Mehr anzeigen |