Learn More
VACUUBRAND™ PVC-Vakuumschläuche mit Innenspirale und kleinen Flanschen KF
Artikelnummer. 10749181
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Gesamtlänge (metrisch):
500 mm
50 cm
100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
10749181 16 mm 100 cm 1 Stück
10009540 25 mm 100 cm 1 Stück
10293321 40 mm 100 cm 1 Stück
10310552 16 mm 50 cm 1 Stück
10479692 25 mm 50 cm 1 Stück
10035301 40 mm 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10749181 missing translation for 'mfr' VACUUBRAND™ missing translation for 'supplierNo' 20686020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 CHF
    136.56 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.44 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine glatte, flexible und chemikalienbeständige Schlauchoption für das Labor.
  • Kleine Flansche aus Aluminium, mit innenliegender Edelstahlspirale
  • Für verschiedene Durchmesser und Längen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Gesamtlänge (metrisch) 100 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 16
Produkttyp Vakuumschläuche