Learn More
Ark-Plas Products™ PVC-Schläuche
Aus Polyvinylchlorid. Ark-Plas Products™ roten PVC-Schläuche sind ideal für den Einsatz mit Verbindungsschläuchen verschiedener Durchmesser. Durch die gute Flexibilität und chemische Beständigkeit eignet sich dieser Schlauch ideal für die Verwendung in Gerätebaugruppen.
Marke:  Ark-Plas Products™ TCX29-FC1
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11797719
  • 358.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
14-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Abrieb- und Verschleißfestigkeit
  • Gummiähnliche Flexibilität
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polyvinylchlorid (PVC)