Learn More
Kautex™ PVC-Enghalsflasche, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25 l
0.5 l
1 l
Unit Size:
1 Stück
106 Stück
194 Stück
390 Stück
Description
- Kristallklare transparente Darstellung
- Geriffelte Seiten für sicheren Halt
- Auslaufsicher
- PVC
Order Info
Verschlüsse sind nicht enthalten; separat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 0.25 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19.9 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenversand, Postversand |
| Material | PVC |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eng |
| Form | Quadratisch |
| Höhe (metrisch) | 151,5 mm |
| Show More |