Learn More
Kautex™ PVC-Enghalsflasche, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25 l
0.5 l
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
106 Stück
194 Stück
390 Stück
Beschreibung
- Kristallklare transparente Darstellung
- Geriffelte Seiten für sicheren Halt
- Auslaufsicher
- PVC
Bestellinformation
Verschlüsse sind nicht enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 19.9 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Verpackung, Probenversand, Postversand |
| Material | PVC |
| Halsausführung | Eng |
| Closure Included | Nein |
| Öffnung | Eine enge |
| Form | Quadratisch |
| Produkttyp | Flasche, Enghals |