Learn More
Gilson™ Pumpenschläuche aus PVC
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.25 mm
0.38 mm
0.76 mm
1 mm
1.29 mm
2.76 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Kalibriert
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.29 mm |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
| Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Flussrate | 9 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |