Learn More
BioClean™ Überschuhe CPE
Artikelnummer. 12921285
Ansicht ändern
Click to view available options
Überschuhe, Blau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
12921285 Überschuhe, Blau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12921285 Lieferant BioClean™ Lieferanten-Nr. CPE165B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.88 CHF
    6.68 CHF / 100 Stück
    Sparen 332.20 CHF
    98% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BioClean™ CPE Einweg-Überschuhe sind die wirtschaftliche Wahl, da sie sehr geringe Partikelabscheidung und außergewöhnliche Festigkeit kombinieren. Dank ihrer strapazierfähigen Ausführung sind sie dauerhaft und widerstandsfähig gegen Risse und Abrei
  • Widerstandsfähig gegen Reißen, Zerreißen und Abreiben
  • Setzt nur wenig Partikel frei
  • Strapazierfähige Ausführung
  • widerstandsfähig und dauerhaft 
  • Farbe: Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Gegossenes Polyethylen
Farbe Blau
Dicke 0,05 mm
Länge (metrisch) 406 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 4 g
Produkttyp Schutzüberschuhe