Learn More
Kartell™ Isoflex Laborschläuche aus PVC, nicht giftig
Transparente Schläuche mit Markierungen an jedem Meter für eine einfache Handhabung.
Marke:  Kartell™ 0176700
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12076972
  • 156.00 CHF / 20 Meter
Voraussichtliches Versanddatum: 30-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-alternde und nicht-oxidierende Stoffe
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Autoklavierbar
  • Lieferung in 20-Meter-Rollen
  • Verpackt in PE-Beuteln
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
10 mm
14 mm
2 mm
Ja
PVC
20 m
1 Packung