Learn More
Kartell™ Isoflex Laborschläuche aus PVC, nicht giftig
Transparente Schläuche mit Markierungen an jedem Meter für eine einfache Handhabung.
Marke: Kartell™ 0176200
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Nicht-alternde und nicht-oxidierende Stoffe
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Autoklavierbar
- Lieferung in 20-Meter-Rollen
- Verpackt in PE-Beuteln
Spezifikation
Ja | |
PVC | |
20 m | |
1 Packung |
4 mm | |
6 mm | |
1 mm | |
Durchsichtig |