Learn More
Ansell Edmont™ PVC/Neopren
Artikelnummer. 11833252 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: Weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11833252 Farbe: Weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11833252 Lieferant Ansell Edmont™ Lieferanten-Nr. PVC45W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Strapazierfähige PVC-Schürze mit zusätzlichem Magenpflaster für längeren Tragekomfort. Die Ansell Edmont™ strapazierfähige PVC-Schürze besteht aus 20-mil-Vinyl.
  • Strapazierfähiges, weißes 20 mil Vinyl
  • Zusätzliche Bauchbinde für längeren Tragekomfort
  • Beständig gegen Chemikalien, Öl, Fett, Löcher und Abrieb.
  • Kostengünstiger, schwerer Schutz für die Lebensmittelverarbeitung
  • Größe: 35 Zoll breit, 45 Zoll lang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Material PVC, Neopren
Farbe Weiß
Widerstand Chemikalien, Fette, Öle und Schmiermittel
Dicke 0,508 mm
Abmessungen (L x B) 84 x 112 cm
Länge (metrisch) 115 cm