Beschreibung
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem für Schlauchpumpen, Analysegeräte, Inkubatoren, Gas- und Abflussleitungen. Die glatte Innenbohrung ermöglicht einfaches Reinigen und Umrüsten und verbessert so die Arbeitsabläufe. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/16 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Farbe | Durchscheinend |
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.