Learn More
Cole-Parmer PVC-Labor- und Vakuumschläuche
Artikelnummer. 30053415 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
15/64 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/64 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 1/4 in.
1 in.
1-1/8 in
1/2 in.
1/4 in.
1/5 in.
1/8 in.
11/32 in.
15/32 in.
15/64 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053415 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30054031 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053338 1/16 in. 1/8 in. 15 Meter
30053611 1/4 in. 5/8 in. 15 Meter
30053704 1/2 in. 5/8 in. 15 Meter
30053850 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053084 3/32 in. 5/32 in. 15 Meter
30053748 3/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30054239 5/64 in. 5/32 in. 15 Meter
30054309 1/2 in. 1-1/8 in 15 Meter
30053306 3/8 in. 9/16 in. 15 Meter
30053287 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30053926 1 in. 1 1/4 in. 15 Meter
30053701 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30052936 5/16 in. 1/2 in. 15 Meter
30053886 5/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30053433 3/16 in. 9/16 in. 15 Meter
30053381 1/8 in. 3/16 in. 15 Meter
30053136 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053449 5/32 in. 15/64 in. 15 Meter
30053173 1/8 in. 1/5 in. 15 Meter
30054048 1/5 in. 5/16 in. 15 Meter
30054189 15/64 in. 11/32 in. 15 Meter
30052944 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30053670 5/16 in. 15/32 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 30053415 Lieferant Cole-Parmer Lieferanten-Nr. 5012097
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die glatte, polierte Innenwand verhindert Ablagerungen —und ist ideal für allgemeine Laboranwendungen.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, unter anderem für Schlauchpumpen, Analysegeräte, Inkubatoren, Gas- und Abflussleitungen. Die glatte Innenbohrung ermöglicht einfaches Reinigen und Umrüsten und verbessert so die Arbeitsabläufe. Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung.
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Farbe Durchscheinend
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.