Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F001-203x203-VPVC-CRD/1 |
| Material | PVC |
| Menge | Je 1 |
| Modell | Panoramablick |
| Montageart | Self-adhesive |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen- und Außenbereich |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.99 in. |
| Höhe (metrisch) | 203 mm |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158°F |
| Mehr anzeigen |