Learn More
Kartell™ PVC-Tablett
Für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Pipetten oder Steckverbindern.
Marke:  Kartell™ 0095300
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10102761
  • 53.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tablett mit 5 Fächern
  • Zentrales Fach für Pipetten
  • Für den Einsatz in Schubladen
  • Aus PVC
Spezifikation
Spezifikation
303 x 403 x 63 mm
63 mm
PVC
403 mm
Rechteckig
Weiß
303 mm
Eingabetablett
1/Pckg.