Learn More
Euro Protection™ Handschuhe aus PVC
Artikelnummer. 12078085
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Farbe:
Grün
Grün
Rot
Länge (metrisch):
27 cm
36 cm
40 cm
Packungsgröße:
10 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Farbe Länge (metrisch) unitSize
12078085 8 Rot 36 cm 10 Paare
12088085 9 Rot 36 cm 10 Paare
12018085 9 Rot 27 cm 10 Paare
12008095 10 Rot 40 cm 10 Paare
12058095 9 Grün 27 cm 10 Paare
12078095 8 Grün 40 cm 10 Paare
12088095 9 Grün 40 cm 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12078085 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 3634
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Rot
Material PVC
Produkttyp Gloves
Größe 8
Auskleidung Cotton
Menge 10Pack.
Länge (metrisch) 36 cm