Learn More
Nitritex™ X100 Gloves Profile 3000 general use 9 inch vinyl
Beschreibung
- ISO Class 5 certified
- Length: 9"
- Vinyl (PVC) - contains no natural latex proteins
- Non-textured
- Ambidextrous
- Clear
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | PVC |
| Größe | 9 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Profile 300 |
| Verpackungsart | 100 Pk. |
| Länge (angloamerikanisch) | 9in. |