Learn More
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
Marke:  OHAUS™ 30400100
46.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15722519
  • 51.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-11-2025
Beschreibung
  • Aus PVC
  • Zur Verwendung mit Kolben
  • Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
PVC
Kolbenklammer PVC 250 ml
Four Interlocking
Kolbenklammer
250 ml-Kolben
Purple
3.57 in
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer > Kann verwendet werden mit: 250 ml-Kolben