Learn More
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
Marke:  OHAUS™ 30400099
45.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15712519
  • 51.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Beschreibung
  • Aus PVC
  • Zur Verwendung mit Kolben
  • Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
PVC
Kolbenklammer PVC 125 ml
Four Interlocking
Kolbenklammer
125 ml-Kolben
Purple
3.01 in
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer > Kann verwendet werden mit: 125 ml-Kolben