Learn More
Watson-Marlow Tubing PVC Double Segment Manifold Tubing
Artikelnummer. p-200000129
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,88 mm
2,05 mm
2,29 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17817963
Marke: Watson-Marlow Tubing 981.0088.000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
PVC Double Segment Manifold Tubing for 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 manual/auto control ultra compact pumps.
  • 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 Manual/auto Control Ultra Compact Pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,03 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,88 mm
Material PVC
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.5 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 0.46 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Farbe Orange/orange
Produkttyp Double Segment Tubing