Learn More
Putrescin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493130 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493130 1 g
11403140 25 g
11413140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493130 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210045001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Putrescin ist ein biogenes Polyamin und Vorläufer von Spermidin. Es entsteht durch Decarboxylierung von Ornithin oder durch Decarboxylierung von Arginin mit anschließender Hydrolyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-93-7
Summenformel C4H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
MDL-Nummer MFCD00012526
InChI-Schlüssel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Putrescine dihydrochloride
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 161.08
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Putrescine Dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tetramethylenediammonium dichloride