Learn More
Putrescin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403140 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11403140 25 g
11493130 1 g
11413140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403140 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210045025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Putrescin ist ein biogenes Polyamin und Vorläufer von Spermidin. Es entsteht durch Decarboxylierung von Ornithin oder durch Decarboxylierung von Arginin mit anschließender Hydrolyse.
Chemische Identifikatoren
CAS 333-93-7
Summenformel C4H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
MDL-Nummer MFCD00012526
InChI-Schlüssel XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane dihydrochloride, putrescine dihydrochloride, tetramethylenediamine dihydrochloride, putrescine hydrochloride, 1,4-butanediamine dihydrochloride, unii-x45sur7rhy, 1,4-butanediamine, dihydrochloride, 1,4-butanediamine, hydrochloride, 1,4-diaminobutane, dihydrochloride, butane-1,4-diamine dihydrochloride
PubChem CID 9532
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
SMILES C(CCN)CN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Putrescine dihydrochloride
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 161.08
Physikalische Form Kristallpulver