Learn More
Putrescin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17971676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971676 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971676 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM2551.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Putrescin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Putrescine dihydrochloride
CAS 333-93-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Putrescine dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H12 N2 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCCCN
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 161.07
Menge 250 mg
Formelmasse 160,0534 g/mol