Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Puromycin-Dihydrochlorid |
| Typ | Puromycin-Dihydrochlorid |
| Namenshinweis | von Streptomyces albo-niger |
| Physikalische Form | Pulver |
| Extinktionskoeffizient | 20,3 (275 nm, 0,1N NaOH), 19,5 (268 nm, 0,1 NHCl) (Lit.) |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 10 mg |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(Dimethylamino)-9H-Purin-9-yl]-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Oxolan-3-yl]-3-(4-Methoxyphenyl)Propanamid-Dihydrochlorid |
| Formelmasse | 544.4 |
| Güte | Not Available |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Puromycin Dihydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Puromycin Dihydrochloride