Learn More
Puromycin-Dihydrochlorid, MP Biomedicals
Código de producto. 11407620 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
11407620 25 mg -
11497610 10 mg 10 Milligramm
11417620 100 mg 100 Milligramm
11427620 250 mg 250 Milligramm
11437620 500 mg 500 Milligramm
11447620 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11407620 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210055225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 58-58-2
Summenformel C22H31Cl2N7O5
Molekulargewicht (g/mol) 544.43
MDL-Nummer MFCD00150080
InChI-Schlüssel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonym Stylomycin, 6-dimethylamino-9-(3'-deoxy-3'-(p-methoxy-L-phenylalanyamino)- B-D-ribofuranosyl)-purine
PubChem CID 131632508
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Puromycin-Dihydrochlorid
Typ Puromycin-Dihydrochlorid
Namenshinweis von Streptomyces albo-niger
Physikalische Form Pulver
Extinktionskoeffizient 20.3(275 nm, 0.1N NaOH), 19.5 (268 nm, 0.1 NHCl) (Lit.)
Farbe Weiß
Menge 25 mg
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid;dihydrochlorid
Formelmasse 544.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin Dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: puromycin dihydrochloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.