Learn More
Thermo Scientific Chemicals Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat, 99 %
Catalog Number p-3737283
49.06 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-58-2
C22H31Cl2N7O5
544.43
MFCD00150080
MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
puromycin dihydrochloride
131632508
(2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid;dihydrochlorid
Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-58-2
C22H31Cl2N7O5
544.43
MFCD00150080
MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
puromycin dihydrochloride
131632508
(2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid;dihydrochlorid
Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat, CAS-Nr. 58-58-2, ist ein Aminoglykosid mit antibiotischen, antineoplastischen und antiprotozoischen Eigenschaften.Außerdem kann diese Verbindung die Proteinsynthese hemmen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist das Hydrochlorid-Salz von Puromycin und ist ein Aminoglykosid mit antibiotischer Aktivität, das aus Streptomyces alboniger isoliert wurde
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist ein Proteinsynthesehemmer, der eine vorzeitige Kettenterminierung bewirkt, indem es als Analogon der 3’-terminalen Enden der Aminoacyl-tRNA wirkt und so die Proteinsynthese hemmt
Anwendungen
• Diese Verbindung zeigt antimikrobielle, antiprotozoische, antitrypanosomale und antineoplastische Aktivitäten und wird auch als Antibiotikum in der Zellkultur eingesetzt
• Zudem zeigt es Anti-Tumor-Aktivität in Studien über Gehirntumorzellen
• Diese Verbindung wurde verwendet, um transkriptionelle regulatorische Mechanismen zu untersuchen, die die sequentielle und koordinierte Expression von Genen während der Zelldifferenzierung steuern
• Es wirkt gegen grampositive Mikroorganismen und ist weniger wirksam gegen säurefeste Bazillen und gramnegative Mikroorganismen.Puromycin kann das Wachstum von Bakterien, Protozoen, Algen und Säugetierzellen in In-vitro-Studien verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Puromycin dihydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 168.0°C to 178.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg
Beilstein 26,IV,3704
Merck Index 15,8054
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: less soluble in ethanol
Formelmasse 544.44
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /