Learn More
Thermo Scientific Chemicals Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat, 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist das Hydrochlorid-Salz von Puromycin und ist ein Aminoglykosid mit antibiotischer Aktivität, das aus Streptomyces alboniger isoliert wurde
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist ein Proteinsynthesehemmer, der eine vorzeitige Kettenterminierung bewirkt, indem es als Analogon der 3’-terminalen Enden der Aminoacyl-tRNA wirkt und so die Proteinsynthese hemmt
Anwendungen
• Diese Verbindung zeigt antimikrobielle, antiprotozoische, antitrypanosomale und antineoplastische Aktivitäten und wird auch als Antibiotikum in der Zellkultur eingesetzt
• Zudem zeigt es Anti-Tumor-Aktivität in Studien über Gehirntumorzellen
• Diese Verbindung wurde verwendet, um transkriptionelle regulatorische Mechanismen zu untersuchen, die die sequentielle und koordinierte Expression von Genen während der Zelldifferenzierung steuern
• Es wirkt gegen grampositive Mikroorganismen und ist weniger wirksam gegen säurefeste Bazillen und gramnegative Mikroorganismen.Puromycin kann das Wachstum von Bakterien, Protozoen, Algen und Säugetierzellen in In-vitro-Studien verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Puromycin dihydrochloride hydrate |
| Schmelzpunkt | 168.0°C to 178.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 26,IV,3704 |
| Merck Index | 15,8054 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: less soluble in ethanol |
| Formelmasse | 544.44 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Puromycin dihydrochloride hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /