Learn More
Thermo Scientific Chemicals Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat, 99 %
Artikelnummer. 10592734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592734 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10781691 10 mg Glasflasche 10 Milligramm
11946911 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10592734 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227420500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00 CHF
    229.65 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 25.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat, CAS-Nr. 58-58-2, ist ein Aminoglykosid mit antibiotischen, antineoplastischen und antiprotozoischen Eigenschaften.Außerdem kann diese Verbindung die Proteinsynthese hemmen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist das Hydrochlorid-Salz von Puromycin und ist ein Aminoglykosid mit antibiotischer Aktivität, das aus Streptomyces alboniger isoliert wurde
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist ein Proteinsynthesehemmer, der eine vorzeitige Kettenterminierung bewirkt, indem es als Analogon der 3’-terminalen Enden der Aminoacyl-tRNA wirkt und so die Proteinsynthese hemmt
Anwendungen
• Diese Verbindung zeigt antimikrobielle, antiprotozoische, antitrypanosomale und antineoplastische Aktivitäten und wird auch als Antibiotikum in der Zellkultur eingesetzt
• Zudem zeigt es Anti-Tumor-Aktivität in Studien über Gehirntumorzellen
• Diese Verbindung wurde verwendet, um transkriptionelle regulatorische Mechanismen zu untersuchen, die die sequentielle und koordinierte Expression von Genen während der Zelldifferenzierung steuern
• Es wirkt gegen grampositive Mikroorganismen und ist weniger wirksam gegen säurefeste Bazillen und gramnegative Mikroorganismen.Puromycin kann das Wachstum von Bakterien, Protozoen, Algen und Säugetierzellen in In-vitro-Studien verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-58-2
Summenformel C22H31Cl2N7O5
Molekulargewicht (g/mol) 544.43
MDL-Nummer MFCD00150080
InChI-Schlüssel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Synonym puromycin dihydrochloride
PubChem CID 131632508
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid;dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puromycin dihydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 168.0°C to 178.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Beilstein 26,IV,3704
Merck Index 15,8054
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: less soluble in ethanol
Formelmasse 544.44
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /