Learn More
Melford Puromycin-Dihydrochlorid
Beschreibung
Puromycin-Dihydrochlorid ist ein starkes Antibiotikum.
Wird in der Zellbiologie häufig als Werkzeug zur Untersuchung der Proteinsynthese und zur Erforschung von Translationsprozessen eingesetzt. Seine Fähigkeit, die Proteinsynthese am Ribosom zu beenden, macht es für verschiedene Anwendungen wertvoll, darunter Puls-Chase-Experimente und die Analyse von entstehenden Peptiden. Puromycin-Resistenzgene werden häufig als selektierbare Marker in der Gentechnik verwendet. Zellen, die das Resistenzgen exprimieren, können in Gegenwart von Puromycin überleben und sich vermehren, was die Selektion transfizierter oder transduzierter Zellen ermöglicht.
Puromycin-Dihydrochlorid ist ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung der Proteinsynthese, zum Studium von Translationsmechanismen und zur Selektion von Zellen mit spezifischen genetischen Modifikationen.Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Puromycin |
| CAS | 58-58-2 |
| Menge | 500 mg |
| Summenformel | C22H29N7O5-2 HCl |